Learn More
4-Acetamido-3-acide nitrobenzoïque, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11434163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434163 100 g 100g
11414163 5 g 5g
11424163 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434163 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10360.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1539-06-6
Formule moléculaire C9H8N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 224.172
Numéro MDL MFCD00014703
Clé InChI BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5
CID PubChem 73758
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 223°C to 228°C
Quantité 100 g
Beilstein 2217819
Poids de la formule 224.17
Pourcentage de pureté ≥97%