Learn More
4-Acétamido Antipyrine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetylaminophenazone |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17) |
| Poids de la formule | 245.1164 |
| Pourcentage de pureté | >95% |