Learn More
4’-Acetamidoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342156 50 g 50g
11332156 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03430.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2719-21-3
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.203
Numéro MDL MFCD00014965
Clé InChI WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
CID PubChem 75937
Nom IUPAC N-(4-acétylphényl)acétamide
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Acetamidoacetophenone
Point de fusion 166°C to 172°C
Quantité 50 g
Beilstein 639749
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 98%