Learn More
4-acétamidoantipyrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447237 100 g 100g
11427237 5 g 5g
11437237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15006.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-15-8 | C13H15N3O2 | 245.282 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-15-8
Formule moléculaire C13H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 245.282
Numéro MDL MFCD00003141
Clé InChI OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidoantipyrine, 4-acetaminoantipyrine, acetamidoantipyrine, acetylaminoantipyrine, 4-acetoaminoantipyrine, 4-acetylaminophenazone, 4-acetylaminoantipyrine, antipyrine, 4-acetamido, n-acetyl-4-aminoantipyrine, acetylated 4-aminoantipyrine
CID PubChem 65743
ChEBI CHEBI:83513
Nom IUPAC N-(1,5-diméthyl-3-oxo-2-phénylpyrazol-4-yl)acétamide
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidoantipyrine
Point de fusion 200°C to 203°C
Quantité 100 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 245.28
Pourcentage de pureté 97%