Learn More
4-acétamidobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474377 100 g 100g
11454377 5 g -
11464377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20430.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-85-0 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-85-0
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.176
Numéro MDL MFCD00003380
Clé InChI SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidobenzaldehyde, n-4-formylphenyl acetamide, 4-acetylaminobenzaldehyde, p-formylacetanilide, acetamide, n-4-formylphenyl, micotiazone, 4-formylacetanilide, 4'-formylacetanilide, p-acetamidobenzaldehyde, p-acetaminobenzaldehyde
CID PubChem 73942
Nom IUPAC N-(4-formylphényl)méthanesulfonamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzaldehyde
Point de fusion 154°C to 157°C
Quantité 100 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 98%