Learn More
4-acétamidobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10651315 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10651315 100 g Flacon en verre 100g
10391051 10 g Flacon en verre 10g
10623583 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10651315 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400021000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-85-0 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-85-0
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00003380
Clé InChI SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidobenzaldehyde, n-4-formylphenyl acetamide, 4-acetylaminobenzaldehyde, p-formylacetanilide, acetamide, n-4-formylphenyl, micotiazone, 4-formylacetanilide, 4'-formylacetanilide, p-acetamidobenzaldehyde, p-acetaminobenzaldehyde
CID PubChem 73942
Nom IUPAC N-(4-formylphényl)méthanesulfonamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 154°C to 158°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OHCC6H4NHCOCH3
Quantité 100 g
Beilstein 14,IV,71
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetamidobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.