Learn More
4-Acide acétamidobenzénébrique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479757 5 g 5g
15469757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52987.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101251-09-6 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101251-09-6
Formule moléculaire C8H10BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.98
Numéro MDL MFCD02179451
Clé InChI VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylaminophenylboronic acid, 4-acetamidophenyl boronic acid, p-acetamidophenylboronic acid, 4-acetamidobenzeneboronic acid, 4-acetamidophenyl-boronic acid, 4-acetaminophenyl boronic acid, 4-acetylaminophenyl boronic acid, 4-acetylamino phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetylamino phenyl
CID PubChem 2734657
Nom IUPAC Acide4-acétamidophényl)boronique
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzeneboronic acid
Point de fusion 215°C to 220°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.98
Pourcentage de pureté 96%