Learn More
Azide 4-acétamidobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15324988 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15324988 5 g 5g
15362317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15324988 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443800050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2158-14-7
Formule moléculaire C8H8N4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 240.24
Numéro MDL MFCD00029626
Clé InChI NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
CID PubChem 5129185
Nom IUPAC N-(4-azidosulfonylphényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Point de fusion 107.0°C to 111.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 240.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide