Learn More
Azide 4-acétamidobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15362317 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15362317 25 g 25g
15324988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15362317 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 443800250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.90€
    78.65€ / 25g
    Économisez 18.25€
    18% de réduction
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2158-14-7
Formule moléculaire C8H8N4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 240.24
Numéro MDL MFCD00029626
Clé InChI NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
CID PubChem 5129185
Nom IUPAC N-(4-azidosulfonylphényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Point de fusion 107.0°C to 111.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 240.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.