Learn More
Azazide d’ 4-acétamidobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382807 25 g 25g
11372807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15916.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240.24 g/mol
4-Acetamidobenzenesulfonyl azide is used as a hydroazidation catalyst for facile preparation of organoazides. It is used as a reagent for synthesis of: monosaccharide-derived alcohols, a late-stage intermolecular C-H olefination, intramolecular isomuenchnone cycloaddition approach to antitumor agents, rhodium-catalyzed carbene cyclization cycloaddition cascade reaction of vinylsulfonates and Suzuki-Miyaura cross coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azide-4 d’acétamidobenzènesulfonyle est utilisé comme catalyseur d’hydroazidation pour la préparation facile des organoazides. Il est utilisé comme réactif pour la synthèse : des alcools dérivés de monosaccharides, de l’oléfination intramoléculaire de liens C-H à un stade avancé, de l’approche par cycloaddition intramoléculaire isomuenchnone aux agents antitumoraux, de la réaction en cascade de la cycloaddition de vinylsulfonates par cyclisation carbène catalysée par du rhodium et de la réaction par couplage transversal de Suzuki-Miyaura.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2158-14-7
Formule moléculaire C8H8N4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 240.24
Numéro MDL MFCD00029626
Clé InChI NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
CID PubChem 5129185
Nom IUPAC 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Point de fusion 107°C to 111°C
Quantité 25 g
Beilstein 2219568
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 240.24
Pourcentage de pureté 97%