Learn More
Acide 4-acétamidobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460633 50 g 50g
11470633 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12711.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 556-08-1 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-08-1
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD00002534
Clé InChI QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
CID PubChem 19266
ChEBI CHEBI:46171
Nom IUPAC 4-acide acétamidobenzoïque
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzoic acid
Point de fusion ∼261°C (decomposition)
Quantité 50 g
Beilstein 390602
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%