Learn More
Acide 4-acétamidobenzoïque, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523711 25 g Flacon en plastique 25g
10533711 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10523711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05€
    36.65€ / 25g
    Économisez 6.40€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 556-08-1 | C9H9NO3 | 179.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-08-1
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Numéro MDL MFCD00002534
Clé InChI QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
CID PubChem 19266
ChEBI CHEBI:46171
Nom IUPAC 4-acide acétamidobenzoïque
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzoic acid
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 255°C to 262°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CONHC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 432
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre