Learn More
Chlorure 4-acétamidobenzoyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384995
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384995 1 g 1g
11394995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18432.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 16331-48-9 | C9H8ClNO2 | 197.618 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16331-48-9
Formule moléculaire C9H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 197.618
Numéro MDL MFCD02094022
Clé InChI KRKXGCJUNKZXOY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7010341
Nom IUPAC 4-chlorure d’acétamidobenzoyl
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzoyl chloride
Point de fusion ∽145°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-acetylamino benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-acetylamino, benzoyl chloride, 4-acetylamino, acmc-20amqa, 4-acetamidobenzoylchloride, 4-acetylaminobenzoyl chloride
Poids de la formule 197.62
Pourcentage de pureté 95%