Learn More
Alcool 4-acétamidobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426267 5 g 5g
15416267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33454.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16375-88-5 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16375-88-5
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00016868
Clé InChI XEYORFKUJZEQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidobenzyl alcohol, n-4-hydroxymethyl phenyl acetamide, 4-acetaminobenzyl alcohol, 4-acetamidobenzylalcohol, n-4-hydroxymethyl-phenyl-acetamide, p-acetaminobenzyl alcohol, acetamide, n-4-hydroxymethyl phenyl, 4-acetylamino benzyl alcohol
CID PubChem 152141
Nom IUPAC N-[4-(hydroxyméthyl)phényl]acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(CO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzyl alcohol
Point de fusion 118°C to 120°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%