Learn More
Alcool 4-acétamidobenzylique, TRC
Code produit 30331858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331858 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331858 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB400633500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobenzyl Alcohol
CAS 16375-88-5
Formule moléculaire C9H11NO2
Quantité 500 mg
Synonyme N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl Alcohol, 4-Hydroxymethylacetanilide, N-Acetyl-4-hydroxymethylaniline, p-(Acetylamino)benzyl Alcohol
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12)
SMILES CC(NC1=CC=C(CO)C=C1)=O
Nom IUPAC N-[4-(hydroxyméthyl)phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Poids de la formule 165.079