Learn More
Acide 4-acétamidobutyrique, 99 %
Code produit 11428873
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428873 10 g 10g
11438873 50 g 50g
11448873 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428873 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11039.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 4-acétamidobutyrique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (19,9 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3025-96-5
Formule moléculaire C6H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 145.158
Numéro MDL MFCD00020552
Clé InChI UZTFMUBKZQVKLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidobutyric acid, 4-acetylamino butanoic acid, n-acetyl-4-aminobutyric acid, n-acetyl-4-aminobutanoic acid, n-acetyl-gamma-aminobutyrate, butyric acid, 4-acetamido, 4-acetamidobutanoate, 4-acetamidobutyrate, gamma-acetylaminobutyric acid, n4-acetylaminobutanoate
CID PubChem 18189
ChEBI CHEBI:17645
Nom IUPAC Acide 4-acétamidobutanoïque
SMILES CC(=O)NCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidobutyric acid
Point de fusion 129°C to 131°C
Beilstein 1762288
Informations sur la solubilité Soluble in water (19.9mg/ml).
Quantité 10 g
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 99%