Learn More
Acide 4-acétamidocinnamique, principalement trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377375 2 g 2g
11387375 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05292.04
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1918352 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1918352
Numéro MDL MFCD00016846
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidocinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion ∼259°C (decomposition)
Formule moléculaire C11H11NO3
Quantité 2 g
Beilstein 2724869
Synonyme 3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, 4-acetylaminocinnamic acid, 4-acetamidocinnamic acid, 2e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl prop-2-enoic acid
Clé InChI WGMFHSADKZJPGR-QPJJXVBHSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-acétamidophényl) prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 205.21
CID PubChem 5357155
Poids de la formule 205.21
Pourcentage de pureté 0.98