Learn More
Acide 4-acétamidocinnamique, principalement trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387375 10 g 10g
11377375 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05292.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1918352 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1918352
Numéro MDL MFCD00016846
ChEBI CHEBI:16388
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidocinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion ∼259°C (decomposition)
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 10 g
Beilstein 2724869
Synonyme 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetic acid hydrate, 4-hydroxymandelic acid monohydrate, dl-4-hydroxymandelic acid monohydrate, 4-hydroxymandelic acid hydrate, 3-hydroxymandelic acid monohydrate, hydroxy 4-hydroxyphenyl acetic acid-water 1/1, hydroxy-4-hydroxy-phenyl-acetic acid monohydrate, benzeneacetic acid, a,4-dihydroxy-, hydrate 1:1
Clé InChI YHXHKYRQLYQUIH-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)O
Nom IUPAC acide 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
CID PubChem 328
Poids de la formule 205.21
Pourcentage de pureté 0.98