Learn More
4-acétamidophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473574 250 g 250g
11359439 500 g -
11463574 1000 g 1000g
11483574 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11473574 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11240.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Cyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-90-2
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00002328
Clé InChI RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
CID PubChem 1983
ChEBI CHEBI:46195
Nom IUPAC N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidophenol
Point de fusion 168°C to 172°C
Densité 1.293
Quantité 250 g
Beilstein 2208089
Merck Index 14,47
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetamidophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen