Learn More
4-Acetamidophenol, 98%, Thermo Scientific™
42.20€ - 420.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 103-90-2 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C8H9NO2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.17 |
| Numéro MDL | MFCD00002328 |
| Clé InChI | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol |
| CID PubChem | 1983 |
| ChEBI | CHEBI:46195 |
| Nom IUPAC | N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11473574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.30 |
250g |
42.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11359439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.36 |
500g |
67.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11463574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0B |
1000g |
112.00€ 100.65€ / 1000g Économisez 11.35€ 10% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11483574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0I |
5000g |
420.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
Identifiants chimiques
| C8H9NO2 | |
| MFCD00002328 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| CHEBI:46195 | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
Spécification
| 4-Acetamidophenol | |
| 1.293 | |
| MFCD00002328 | |
| 14,47 | |
| Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether. | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 | |
| 151.17 | |
| CHEBI:46195 | |
| 98% |
| 103-90-2 | |
| C8H9NO2 | |
| 2208089 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(4-hydroxyphenyl)acetamide | |
| 1983 | |
| 151.17 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 203-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AE4200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 4-Acetamidophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen