Learn More
4-acétamidophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10644942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10644942 250 g Flacon en plastique 250g
10634942 5 g Flacon en verre 5g
10306310 1 kg Flacon en plastique -
11915541 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10644942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.20€
    35.65€ / 250g
    Économisez 7.55€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-90-2
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00002328
Clé InChI RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
CID PubChem 1983
ChEBI CHEBI:46195
Nom IUPAC N-(4-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 168,0°C à 172,0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2930g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CONHC6H4OH
Quantité 250 g
Beilstein 13,46
Merck Index 15,47
Gravité spécifique 1.293
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble 14g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,alcohol,methanol,,dmf,ethylene dichloride,ethyl acetate,practically insoluble in petr.ether,pentane and,benzene
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetamidophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.