Learn More
4-Acetamidophenyl acetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30943157
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30943157 10 g
30941103 1 g
30942251 25 g
30933416 100 g
30936540 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30943157 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14238010g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidophenyl acetate
CAS 2623-33-8
Formule moléculaire C10H11NO3
Numéro MDL MFCD00059205
Quantité 10 g
SMILES CC(NC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Pourcentage de pureté 98%