Learn More
Sel de sodium du 4-acétamidophényl β-D-glucuronide-d3, TRC
Code produit 30313964
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313964 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1585022.5MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidophenyl b-D-Glucuronide-d3 Sodium Salt
CAS 1260619-61-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14H13D3NNaO8
Quantité 2.5 mg
Synonyme Acetaminophen Glucuronide-d3 Sodium Salt, Paracetamol Glucuronide-d3 sodium salt
Formule InChI InChi=1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/i1D3
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C2)O[C@@H]1C(O[Na])=O
Nom IUPAC sodium ;3,4,5-trihydroxy-6-[4-[(2,2,2-triduutéroacétyl)amino]phénoxy]oxane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 352.29
Poids de la formule 352.1
Pourcentage de pureté >95