Learn More
Acide 4-acétamidophénylboronique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782993 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782993 5 g Flacon en verre 5g
10532242 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782993 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 101251-09-6 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101251-09-6
Formule moléculaire C8H10BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.98
Numéro MDL MFCD02179451
Clé InChI VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylaminophenylboronic acid, 4-acetamidophenyl boronic acid, p-acetamidophenylboronic acid, 4-acetamidobenzeneboronic acid, 4-acetamidophenyl-boronic acid, 4-acetaminophenyl boronic acid, 4-acetylaminophenyl boronic acid, 4-acetylamino phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetylamino phenyl
CID PubChem 2734657
Nom IUPAC Acide4-acétamidophényl)boronique
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidophenylboronic acid
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 215.0°C to 220.0°C
Couleur Gris-brun
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 85g/L (70°C). Other solubilities: slightly soluble in ethylacetate,soluble in meoh,etoh,dmso
Poids de la formule 178.98
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetamidophenylboronic acid