Learn More
Azide de 4-acétamidophénylsulfonyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetamidophenylsulfonyl Azide |
| CAS | 2158-14-7 |
| Formule moléculaire | C8H8N4O3S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | N-Acetylsulfanilyl Azide, 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Azide, 4-Acetamidobenzenesulfonyl Azide, NSC 82543, p-Acetamidobenzenesulfonyl Azide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8N4O3S/c1-6(13)10-7-2-4-8(5-3-7)16(14,15)12-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,13) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | N-(4-azidosulfonyl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.24 |
| Poids de la formule | 240.0317 |