Learn More
Azide de 4-acétamidophénylsulfonyle, TRC
Code produit 30323018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323018 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA15852510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidophenylsulfonyl Azide
CAS 2158-14-7
Formule moléculaire C8H8N4O3S
Quantité 10 g
Synonyme N-Acetylsulfanilyl Azide, 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Azide, 4-Acetamidobenzenesulfonyl Azide, NSC 82543, p-Acetamidobenzenesulfonyl Azide
Formule InChI InChI=1S/C8H8N4O3S/c1-6(13)10-7-2-4-8(5-3-7)16(14,15)12-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Nom IUPAC N-(4-azidosulfonyl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 240.24
Poids de la formule 240.0317