Learn More
4-Acetamidothiophénol, 95 %, Acros Organics
Code produit. 10152890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10152890 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10152890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102340050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1126-81-4
Formule moléculaire C8H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 167.23
Numéro MDL MFCD00004848
Clé InChI AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenol
CID PubChem 70777
Nom IUPAC N-(4-sulfanylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidothiophenol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 154°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CONHC6H4SH
Quantité 5 g
Beilstein 13, 541
Poids de la formule 167.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetamidothiophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.