Learn More
4-acétaminophène-d3 sulfate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetaminophen-d3 Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 1188263-45-7 |
| Formule moléculaire | C8H5D3KNO5S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-d3 Monopotassium Salt, 4-Hydroxyacetanilide-d3 Sulfate Potassium Salt, PCM-S-d3 Potassium Salt, Paracetamol-d3 Sulfate Potassium Salt, Potassium N-Acetyl-p-aminophenyl-d3 Sulfate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMILES | O=C(C([2H])([2H])[2H])NC1=CC=C(OS(=O)(O[K])=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | sulfato de potasio;[4-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]fenilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.33 |