Learn More
4-acétaminophène-d3 sulfate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetaminophen-d3 Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 1188263-45-7 |
| Formule moléculaire | C8H5D3KNO5S |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-d3 Monopotassium Salt, 4-Hydroxyacetanilide-d3 Sulfate Potassium Salt, PCM-S-d3 Potassium Salt, Paracetamol-d3 Sulfate Potassium Salt, Potassium N-Acetyl-p-aminophenyl-d3 Sulfate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMILES | O=C(C([2H])([2H])[2H])NC1=CC=C(OS(=O)(O[K])=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | sulfato de potasio;[4-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]fenilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.33 |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?