Learn More
4-acétaminophène-d3 sulfate de potassium, TRC
Code produit 30324201
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324201 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30324201 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1612321MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetaminophen-d3 Sulfate Potassium Salt
CAS 1188263-45-7
Formule moléculaire C8H5D3KNO5S
Quantité 1 mg
Synonyme N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-d3 Monopotassium Salt, 4-Hydroxyacetanilide-d3 Sulfate Potassium Salt, PCM-S-d3 Potassium Salt, Paracetamol-d3 Sulfate Potassium Salt, Potassium N-Acetyl-p-aminophenyl-d3 Sulfate
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D3;
SMILES O=C(C([2H])([2H])[2H])NC1=CC=C(OS(=O)(O[K])=O)C=C1
Nom IUPAC sulfato de potasio;[4-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]fenilo]
Poids moléculaire (g/mol) 272.33
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.