Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetophenetidide |
| Note relative au nom | 97% |
| Point de fusion | 133.0°C to 138.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | CH3CONHC6H4OC2H5 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 13, 461 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- p-Acetophenetidide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.