Learn More
4-Acétoxy-3-acétoxyméthyl-α-bromoacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetoxy-3-acetoxymethyl-alpha-bromoacetophenone |
| CAS | 24085-07-2 |
| Formule moléculaire | C13H13BrO5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Acetoxymethyl-4-bromophenyl Acetate, 2-Bromo-4'-hydroxy-3'-(hydroxymethyl)acetophenone Diacetate, 1-[4-(Acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]phenyl]-2-bromoethanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13BrO5/c1-8(15)18-7-11-5-10(12(17)6-14)3-4-13(11)19-9(2)16/h3-5H,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1cc(ccc1OC(=O)C)C(=O)CBr |
| Nom IUPAC | Acétate de [2-acétyloxy-5-(2-bromoacétyl)phényl]méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 329.14 |