Learn More
4-acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde, 98%
Code produit 10530184 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10530184 5 g Flacon en verre -
10288473 25 g Flacon en verre 25g
10350864 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10530184 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385940050
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
CAS : 881-68-5 | C₁₀H₁₀O₄| 194,19 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 881-68-5
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00003362
Clé InChI PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
CID PubChem 61229
ChEBI CHEBI:86956
Nom IUPAC Acétate de (4-formyl-2-méthoxyphényl)
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73°C to 78°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement