Learn More
4-Acétoxy-3-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470023 100 g 100g
11460023 25 g 25g
11349439 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12103.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 881-68-5
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00003362
Clé InChI PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
CID PubChem 61229
ChEBI CHEBI:86956
Nom IUPAC Acétate de (4-formyl-2-méthoxyphényl)
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 100 g
Beilstein 1963795
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 98%