Learn More
Acide 4-acétoxy-3-méthoxycinnamique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444163 1 g 1g
11454163 5 g 5g
11464163 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444163 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10361.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2596-47-6 | C12H12O5 | 236.223 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2596-47-6
Formule moléculaire C12H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 236.223
Numéro MDL MFCD00014378
Clé InChI IHKNVZISLLDMOR-GQCTYLIASA-N
Synonyme acetylferulic acid, 4-acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 3-methoxy-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 4-acetoxy-3-methoxy, acetylated ferulic acid, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, acetate, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl, 2e-3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 5354677
ChEBI CHEBI:86582
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-acétyloxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
Point de fusion 193°C to 196°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2218026
Poids de la formule 236.22
Pourcentage de pureté ≥98%