Learn More
4-Acétoxy-N-éthyl-N-méthyltryptamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetoxy-N-ethyl-N-methyltryptamine |
| CAS | 1445751-40-5 |
| Formule moléculaire | C15H20N2O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-[2-(Ethylmethylamino)ethyl]-1H-Indol-4-ol 4-Acetate, 4-AcO-MET |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H20N2O2/c1-4-17(3)9-8-12-10-16-13-6-5-7-14(15(12)13)19-11(2)18/h5-7,10,16H,4,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12 |
| Nom IUPAC | acetato de [3-[2-[etil(metil)amino]etil]-1H-indol-4-ilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.33 |
| Poids de la formule | 260.1525 |