Learn More
4-Acétoxy-N-isopropyl-N-méthyltryptamine, TRC
Code produit 30322432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322432 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16562550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine
CAS 1024612-25-6
Formule moléculaire C16H22N2O2
Quantité 50 mg
Synonyme 4-Acetate 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
Formule InChI InChI=1S/C16H22N2O2/c1-11(2)18(4)9-8-13-10-17-14-6-5-7-15(16(13)14)20-12(3)19/h5-7,10-11,17H,8-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12
Nom IUPAC acetato de [3-[2-[metil(propan-2-il)amino]etil]-1H-indol-4-ilo]
Poids moléculaire (g/mol) 274.36
Poids de la formule 274.1681