Learn More
4-Acétoxy-N-isopropyl-N-méthyltryptamine, TRC
Code produit 30323945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323945 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1656255MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine
CAS 1024612-25-6
Formule moléculaire C16H22N2O2
Quantité 5 mg
Synonyme 4-Acetate 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
Formule InChI InChI=1S/C16H22N2O2/c1-11(2)18(4)9-8-13-10-17-14-6-5-7-15(16(13)14)20-12(3)19/h5-7,10-11,17H,8-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12
Nom IUPAC acetato de [3-[2-[metil(propan-2-il)amino]etil]-1H-indol-4-ilo]
Poids moléculaire (g/mol) 274.36
Poids de la formule 274.1681