Learn More
4-Acétoxybenzaldiéthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetoxybenzaldehdye |
| CAS | 878-00-2 |
| Formule moléculaire | C9H8O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Acetoxybenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1 |
| Nom IUPAC | acetato de (4-formilfenilo) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.16 |
| Poids de la formule | 164.0473 |