Learn More
4-Acétoxybenzaldiéthyle, TRC
Code produit 30323350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323350 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323350 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA19238850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxybenzaldehdye
CAS 878-00-2
Formule moléculaire C9H8O3
Quantité 50 mg
Synonyme 4-Acetoxybenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC acetato de (4-formilfenilo)
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0473