Learn More
acide 4-acétoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449657 1 g 1g
15459657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52879.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 177490-82-3 | Molecular Formula: C8H9BO4 | Molecular Weight: 179.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177490-82-3
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.97
Numéro MDL MFCD09027198
Clé InChI VILXJXDXZGKJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetoxyphenyl boronic acid, 4-acetoxyphenylboronic acid, 4-acetoxybenzeneboronic acid, 4-acetyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetyloxy phenyl, boronic acid,b-4-acetyloxy phenyl, 4-boronophenyl acetate, pubchem20170, acmc-209ecy, 4-acetoxyphenyl boronicacid
CID PubChem 44119577
Nom IUPAC Acide (4-acétyloxyphényl)boronique
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 220°C to 224°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.97
Pourcentage de pureté 97%