Learn More
Acide 4-acétoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450143 25 g 25g
11329439 50 g 50g
11339439 250 g 250g
11460143 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11450143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11350.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2345-34-8 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2345-34-8
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00002540
Clé InChI GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetoxybenzoic acid, p-acetoxybenzoic acid, 4-acetyloxy benzoic acid, 4-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, 4-acetyloxy, p-hydroxybenzoic acid acetate, p-acetyloxybenzoic acid, p-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, p-hydroxy-, acetate, 4-acetoxy benzoic acid
CID PubChem 16865
ChEBI CHEBI:86560
Nom IUPAC Acide4-acétyloxybenzoïque
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxybenzoic acid
Point de fusion 192°C to 195°C
Quantité 25 g
Beilstein 1871997
Poids de la formule 180.15
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Acetoxybenzoic acid