Learn More
Acide 4-acétoxycinnamique, majoritairement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetoxycinnamic acid |
| Note relative au nom | predominantly trans |
| Point de fusion | 205°C to 208°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2645987 |
| Poids de la formule | 206.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |