Learn More
Acide 4-acétoxycinnamique, majoritairement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429853 100 g 100g
11409853 5 g 5g
11419853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12979.22
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 15486-19-8 | C11H10O4 | 206.197 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15486-19-8
Formule moléculaire C11H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 206.197
Numéro MDL MFCD00016847
Clé InChI BYHBHNKBISXCEP-QPJJXVBHSA-N
Synonyme 4-acetoxycinnamic acid, p-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy phenyl, trans-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 4-acetoxycinnamic acid, predominantly trans, acetylated coumaric acid, 2e-3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetoxyphenyl-2-propenoic acid
CID PubChem 5373941
ChEBI CHEBI:86580
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-acétyloxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 205°C to 208°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 2645987
Poids de la formule 206.2
Pourcentage de pureté ≥98%