Learn More
4-acétoxyindole, TRC
Code produit 30327014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327014 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16585350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxyindole
CAS 5585-96-6
Formule moléculaire C10H9NO2
Quantité 50 mg
Synonyme 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
Nom IUPAC Acétate de 1H-indol-4-yl
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Poids de la formule 175.0633