Learn More
4-acétoxyindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetoxyindole |
| CAS | 5585-96-6 |
| Formule moléculaire | C10H9NO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12 |
| Nom IUPAC | Acétate de 1H-indol-4-yl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.18 |
| Poids de la formule | 175.0633 |