Learn More
4-acétoxystyrène, 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332517 2 g 2g
11342517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11601.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2628-16-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2628-16-2
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00075734
Clé InChI JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
CID PubChem 75821
Nom IUPAC Acétate de (4-éthénylphényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxystyrene
Note relative au nom stabilized
Point de fusion 7°C to 8°C
Densité 1.06
Point d’ébullition 259°C to 260°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 2 g
Beilstein 1862793
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 95%