Learn More
4-acétoxystyrène, 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetoxystyrene |
| Note relative au nom | stabilized |
| Point de fusion | 7°C to 8°C |
| Densité | 1.06 |
| Point d’ébullition | 259°C to 260°C |
| Point d’éclair | 87°C (188°F) |
| Indice de réfraction | 1.538 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1862793 |
| Poids de la formule | 162.19 |
| Show More |