Learn More
4-acétoxystyrène, stabilisé à 200-300 ppm MEHQ, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetoxystyrene |
| Note relative au nom | Stabilized with 200 to 300 ppm MEHQ |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 7.0°C to 8.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.0600g/mL |
| Point d’ébullition | 260.0°C |
| Point d’éclair | 88°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Acetoxystyrene, stabilized
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement