Learn More
4-Acétoxystyrène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetoxystyrene |
| CAS | 2628-16-2 |
| Formule moléculaire | C10H10O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1 |
| Nom IUPAC | Acétate de (4-éthénylphényle) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
| Poids de la formule | 162.0681 |