Learn More
4-Acétyl-2-chloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426467 5 g 5g
15416467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33619.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23794-15-2 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23794-15-2
Formule moléculaire C7H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.581
Numéro MDL MFCD07699406
Clé InChI ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
CID PubChem 13145255
Nom IUPAC 1-(2-chloropyridine-4-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetyl-2-chloropyridine
Point de fusion 37°C to 40°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté 97%